178278
Apigenin
Induces the reversion of transformed phenotypes of v-H-ras-transformed NIH 3T3 cells at low concentration (12.5 µM).
Synonym(e):
Apigenin, 4ʹ,5,7-Trihydroxyflavone
Größe auswählen
CHF 45.70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 45.70
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 730
Assay
≥98% (HPLC)
Form
crystalline solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
yellow
Löslichkeit
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 10 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
InChIKey
KZNIFHPLKGYRTM-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
MAP kinase
Warnhinweis
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Chaumontet, C., et al. 1994. Carcinogenesis 15, 2325.
Kuo, M.L., et al. 1994. Cancer Lett.87, 91.
Sato, F., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun.204, 578.
WGK
WGK 3