Wichtige Dokumente
A1312
Alternariol from Alternaria sp.
~96%
Synonym(e):
3,7,9-Trihydroxy-1-methyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
~96%
Qualitätsniveau
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cc(O)cc2OC(=O)c3c(O)cc(O)cc3-c12
InChI
1S/C14H10O5/c1-6-2-7(15)5-11-12(6)9-3-8(16)4-10(17)13(9)14(18)19-11/h2-5,15-17H,1H3
InChIKey
CEBXXEKPIIDJHL-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)