Merck
A1135
Sigma-Aldrich
9-Aminoacridine hydrochloride hydrate
≥98%
Synonym(e):
Aminacrine
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10N2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
230.69
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Assay
≥98%
SMILES String
O.Cl.Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable