Merck
P3504
Sigma-Aldrich
Ponceau S
Powder
Synonym(e):
3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)-phenylazo]-2,7-naphthalindisulfonsäure Natriumsalz
Größe auswählen
10 G
CHF 71.20
50 G
CHF 217.00
100 G
CHF 322.00
CHF 71.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 71.20
50 G
CHF 217.00
100 G
CHF 322.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C22H12N4Na4O13S4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
760.57
Farbindexnummer:
27195
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.47
CHF 71.20
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Ponceau S, BioReagent, suitable for electrophoresis
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Form
powder
Methode(n)
electrophoresis: suitable
Farbe
red to very dark red
Löslichkeit
H2O: 1 mg/mL
ε (Extinktionskoeffizient)
≥330000 at 518-522 nm in deionized water at 0.015 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].Oc1c(\N=N\c2ccc(cc2S([O-])(=O)=O)\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O)c4ccc(cc4cc1S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C22H16N4O13S4.4Na/c27-22-20(43(37,38)39)10-12-9-16(41(31,32)33)6-7-17(12)21(22)26-25-18-8-3-14(11-19(18)42(34,35)36)24-23-13-1-4-15(5-2-13)40(28,29)30;;;;/h1-11,27H,(H,28,29,30)(H,31,32,33)(H,34,35,36)(H,37,38,39);;;;/q;4*+1/p-4/b24-23+,26-25+;;;;
InChIKey
KQHKSGRIBYJYFX-WNDMICSESA-J
Allgemeine Beschreibung
Ponceau S ist das Natriumsalz eines Diazo-Farbstoffs. Es wird für die schnelle reversible Färbung von Proteinbanden auf Nitrocellulose- oder PVDF-Membranen (Western Blot) sowie zum Anfärben von Protein auf Zelluloseacetat-Membranen verwendet. Die Färbung kann mit Wasser ausgewaschen werden und unterstützt den nachfolgenden immunologischen Nachweis.[1]
Die beiden folgenden Formulierungen werden häufig genutzt:
0,1 %Ponceau S (w/v) in 5 % Essigsäure
2 %Ponceau S (w/v) in 30 % TCA, 30 % Sulfosalicylsäure
Anwendung
Ponceau S wird zur Membranfärbung eingesetzt (Western Blot).[2][3][4]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Sex difference in the expression of DNA methyltransferase 3a (DNMT3a) in the rat amygdala during development
MH Kolodkin and AP Auger
Journal of Neuroendocrinology (2011)
Characterization of stress response in human retinal epithelial cells
Journal of Cellular and Molecular Medicine (2012)
Ionizing Radiation?dependent ?-H2AX Focus Formation Requires Ataxia Telangiectasia Mutated and Ataxia Telangiectasia Mutated and Rad3-related
Joanna D. Friesner
Molecular Biology of the Cell (2005)
Bernard L. Horecker, Earl R. Stadtman
Current Topics in Cellular Regulation (2014)
Henry Daniell et al.
Plant biotechnology journal, 17(7), 1357-1368 (2018-12-24)
To prevent vaccine-associated paralytic poliomyelitis, WHO recommended withdrawal of Oral Polio Vaccine (Serotype-2) and a single dose of Inactivated Poliovirus Vaccine (IPV). IPV however is expensive, requires cold chain, injections and offers limited intestinal mucosal immunity, essential to prevent polio