Wichtige Dokumente
83695
Rhodamin-110-chlorid
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥99.0% (UV)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥99.0% (UV)
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble
methanol: soluble
Fluoreszenz
λex 498 nm; λem 520 nm in methanol
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
Cl.Nc1ccc2c(OC3=CC(=N)C=CC3=C2c4ccccc4C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H14N2O3.ClH/c21-11-5-7-15-17(9-11)25-18-10-12(22)6-8-16(18)19(15)13-3-1-2-4-14(13)20(23)24;/h1-10,21H,22H2,(H,23,24);1H
InChIKey
JNGRENQDBKMCCR-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?