Merck
A1076
Sigma-Aldrich
BAPTA-AM
≥95% (HPLC), powder, intracellular Ca²⁺ store chelator
Synonym(e):
1,2-Bis(2-aminophenoxy)ethan-N,N,N′,N′-tetraessigsäure-tetrakis(acetoxymethylester)
Größe auswählen
25 MG
CHF 710.00
CHF 710.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
CHF 710.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H40N2O18
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
764.68
Beilstein:
7458534
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.77
CHF 710.00
Voraussichtliches Versanddatum12. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
BAPTA-AM, ≥95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(=O)OCOC(=O)CN(CC(=O)OCOC(C)=O)c1ccccc1OCCOc2ccccc2N(CC(=O)OCOC(C)=O)CC(=O)OCOC(C)=O
InChI
1S/C34H40N2O18/c1-23(37)47-19-51-31(41)15-35(16-32(42)52-20-48-24(2)38)27-9-5-7-11-29(27)45-13-14-46-30-12-8-6-10-28(30)36(17-33(43)53-21-49-25(3)39)18-34(44)54-22-50-26(4)40/h5-12H,13-22H2,1-4H3
InChIKey
YJIYWYAMZFVECX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
BAPTA-AM hemmt die von freien Radikalen vermittelte Toxizität, fördert die Apoptose bei nicht-neuronalen Zellen und schützt Nervenzellen vor ischämischem Schaden.[1] Es reguliert die Ionenkanäle und blockiert neuronale, Ca2+-aktivierte K+ Kanalströme. BAPTA-AM wahrt die intrazelluläre Ca2+-Homöostase.[2]
Anwendung
BAPTA-AM hat folgende Anwendungen:
  • für die Verringerung der Erhöhung von gespaltener Caspase-3[3]
  • für die Blockierung des Zelltodes, Hemmung der Produktion von reaktiven Sauerstoffspezies (ROS) und Hemmung der Aktivierung von Caspase-8[4]
  • für das Ausschließen der Auswirkungen von Veränderungen der intrazellulären Ca2+ ([Ca2+]i)-Konzentration bei der Induktion von Krampfanfällen[5]
  • zur Verhinderung einer Zunahme von [Ca2+]i, induziert durch 6-Hydroxydopamin (6-OHDA)[6]
Biochem./physiol. Wirkung
Selektiver Chelator von intrazellulären Ca2+-Speichern.
Verlinkung
Membranpermeable Form von BAPTA.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Blockade of RyRs in the ER Attenuates 6-OHDA-induced calcium overload, cellular hypo-excitability and apoptosis in dopaminergic neurons
Huang L, et al.
Frontiers in Cellular Neuroscience, 11, 52-52 (2017)
Glycolysis is essential for chemoresistance induced by transient receptor potential channel C5 in colorectal cancer
Wang T, et al.
BMC Cancer, 18(1), 207-207 (2018)
The membrane permeable calcium chelator BAPTA-AM directly blocks human ether a-go-go-related gene potassium channels stably expressed in HEK 293 cells
Tang Q, et al.
Biochemical Pharmacology, 74(11), 1596-1607 (2007)
Hyperactivation of the mammalian degenerin MDEG promotes caspase-8 activation and apoptosis
Pan JA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 288(5), 2952-2963 (2013)
M-calpain activation facilitates seizure induced KCC2 down regulation
Wan L, et al.
Frontiers in Molecular Neuroscience, 11, 287-287 (2018)
Artikel
Sigma-Aldrich presents a Biofiles on Detect, Visualize and Quantify Single Post-Translational Modifications
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Questions
1–6 of 6 Questions  
  1. In what solvents is BAPTA-AM, Product A1076, soluble?
    1 answer
    1. BAPTA-AM is soluble in dimethyl sulfoxide (DMSO) at 25 mg/mL.  It is also soluble in acetonitrile at 0.5 mg/mL.  It is best to use anhydrous DMSO, since it is known that moisture uptake by the DMSO can adversely affect the quality of the BAPTA-AM.
      Helpful?
  2. What is BAPTA-AM, Product A1076, and  how is it used?
    1 answer
    1. BAPTA-AM is a cell-permeant acetoxymethyl ester derivative of BAPTA (Product No. A4926), which is used as a chelator of intracellular Ca2+ stores. The acetoxymethyl ester derivative, which is an ester of the carboxylic acid groups in BAPTA, results in an uncharged molecule which allows it to penetrate cell membranes. Inside the cell, these groups are cleaved by nonspecific esterase activity resulting in the free acid form.
      Helpful?
  3. How would you recommend that I store my BAPTA-AM, Product A1076, solution?
    1 answer
    1. Stock solutions of 1-10 mM can be prepared in anhydrous DMSO, divided into single-use aliquots, and stored desiccated and frozen at -20°C.
      Helpful?
  4. What is the typical working concentration for BAPTA-AM, Product A1076?
    1 answer
    1. The typical final working concentrations for cell loading is in the range of 1 to 10 micromolar. It is best to find literature references dealing with your application for more information on the amounts to use.
      Helpful?
  5. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  6. What are the shipping and storage temperatures for BAPTA-AM, Product A1076?
    1 answer
    1. BAPTA-AM is shipped at ambient temperature.  The recommended storage temperature, once received, is -20 °C.