Merck
208724
Sigma-Aldrich
Calpain-Inhibitor IV
The Calpain Inhibitor IV controls the biological activity of Calpain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Synonym(e):
Calpain-Inhibitor IV, Z-LLY-FMK
Größe auswählen
1 MG
CHF 356.00
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 MG
CHF 356.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C30H40FN3O6
Molekulargewicht:
557.65
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
CHF 356.00
Voraussichtliches Versanddatum28. Mai 2025
Qualitätsniveau
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated
Farbe
white to pale yellow
Löslichkeit
DMSO: 25 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Ein potenter, zellpermeabler und irreversibler Inhibitor von Calpain II (k2 = 28.900 M-1s-1). Dient auch als Inhibitor von Cathepsin L (k2 = 680.000 M-1s-1).
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Calpain 2
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
k₂ = 28.900 M⁻¹s⁻¹ bei der Hemmung von Calpain II; k2 = 680.000 M⁻¹s⁻¹ bei der Hemmung von Cathepsin L.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
Z-Leu-Leu-Tyr-CH₂F
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 6 Monate haltbar.
Hinweis zur Analyse
Einzelpunkt mittels DC
Sonstige Hinweise
Dutt, P., et al. 1998. FEBS Lett. 436, 367.
Angliker, H., et al. 1992. J. Med. Chem. 35, 216.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Kirill Gorshkov et al.
ACS infectious diseases, 7(6), 1389-1408 (2020-12-22)
Understanding the SARS-CoV-2 virus' pathways of infection, virus-host-protein interactions, and mechanisms of virus-induced cytopathic effects will greatly aid in the discovery and design of new therapeutics to treat COVID-19. Chloroquine and hydroxychloroquine, extensively explored as clinical agents for COVID-19, have
Anna Luganini et al.
mBio, 14(4), e0074923-e0074923 (2023-07-21)
The human cytomegalovirus (HCMV) US12 gene family contributes to virus-host interactions by regulating the virus' cell tropism and its evasion of host innate immune responses. US21, one of the 10 US12 genes (US12-US21), is a descendant of a captured cellular
Vimala Bondada et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1868(7), 119019-119019 (2021-04-04)
The enzymatic characteristics of the ubiquitous calpain 5 (CAPN5) remain undescribed despite its high expression in the central nervous system and links to eye development and disease. CAPN5 contains the typical protease core domains but lacks the C terminal penta-EF
Verwandter Inhalt
Select different protease inhibitor types based on your needs to prevent protein degradation during isolation and characterization and safeguard proteins in sample prep.