Fortfahren mit
SML0843
ISRIB
≥98% (HPLC), powder, integrated stress response inhibitor
Synonym(e):
Inhibitor der integrierten Stressantwort, trans-N,N′-(Cyclohexan-1,4-diyl)bis(2-(4-chlorphenoxy)acetamid, trans-N,N′-1,4-Cyclohexandiylbis[2-(4-chlorphenoxy)-acetamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 148.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 562.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24Cl2N2O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
451.34
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 148.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
ISRIB, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 1 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=CC=C(OCC(N[C@@H]2CC[C@@H](NC(COC3=CC=C(Cl)C=C3)=O)CC2)=O)C=C1
InChI
1S/C22H24Cl2N2O4/c23-15-1-9-19(10-2-15)29-13-21(27)25-17-5-7-18(8-6-17)26-22(28)14-30-20-11-3-16(24)4-12-20/h1-4,9-12,17-18H,5-8,13-14H2,(H,25,27)(H,26,28)/t17-,18-
InChI key
HJGMCDHQPXTGAV-IYARVYRRSA-N
Application
ISRIB (Inhibitor der integrierten Stressantwort) wird als Inhibitor der integrierten Stressantwort verwendet.
Biochem/physiol Actions
ISRIB ist ein Blut-Hirn-Schranke-übertretender, wirksamer und selektiver Inhibitor der integrierten Stressantwort (ISR), welche die Anpassung an ER-Stress beeinträchtigt. ISRIB ist ein potenter Inhibitor des PERK-Signalwegs, der die Wirkung der eIF2a-Phosphorylierung wirksam umkehrt und die Zelltranslationskapazität wiederherstellt. ISRIB steigert das kognitive Gedächtnis von Nagetieren.
ISRIB ist ein Blut-Hirn-Schranke-übertretender, wirksamer und selektiver Inhibitor des PERK-Signalwegs und steigert das kognitive Gedächtnis.
ISRIB (Inhibitor der integrierten Stressantwort) als Arzneimittel verleiht den Zellen Resistenz gegenüber nachgelagerten Wirkungen der eukaryotischen Initiationsfaktors 2 (eIF2)α-Phosphorylierung, z. B. aktivierender Transkriptionsfaktor 4 (ATF4) und eukaryotischer Translationsinitiationsfaktor 4E (eIF4E)-Bindungsprotein 1 (4E-BP1)-Induktion.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. When dissolving SML0843 in DMS, how do I store stock solutions?
    1 answer
    1. SML0843 is soluble in DMSO up to 25 mg/ml. Solutions in DMSO may be stored at -20°C for up to 3 months.