Fortfahren mit
SML2223
WAY-267464 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
4-(3,5-Dihydroxy-benzyl)-piperazine-1-carboxylic acid 2-methyl-4-(3-methyl-4,10-dihydro-3H-2,3,4,9-tetraaza-benzo[f]azulene-9-carbonyl)-benzylamide dihydrochloride, N-[[4-[(4,10-Dihydro-1-methylpyrazolo[3,4-b][1,5]benzodiazepin-5(1H)-yl)carbonyl]-2-methylphenyl]methyl]-4-[(3,5-dihydroxyphenyl)methyl]-1-piperazinecarboxamide dihydrochloride, WAY 267,464 dihydrochloride, WAY 267464 dihydrochloride, WAY-267,464 dihydrochloride, WAY267464 dihydrochloride
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 168.00
CHF 142.80
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 548.00
CHF 465.80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H35N7O4 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
654.59
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
CHF 142.80
ListenpreisCHF 168.00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=CC=C(C=C1C)C(N2CC3=C(NC4=CC=CC=C24)N(N=C3)C)=O)N5CCN(CC5)CC6=CC(O)=CC(O)=C6
InChI
1S/C32H35N7O4.2ClH/c1-21-13-23(31(42)39-20-25-18-34-36(2)30(25)35-28-5-3-4-6-29(28)39)7-8-24(21)17-33-32(43)38-11-9-37(10-12-38)19-22-14-26(40)16-27(41)15-22;;/h3-8,13-16,18,35,40-41H,9-12,17,19-20H2,1-2H3,(H,33,43);2*1H
InChI key
OTFWXMFLPMUDFP-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist and vasopressin V1a receptor (V1aR) antagonist.
WAY-267464 is a non-peptide drug with a novel mechanism of action (MOA) to treat psychosis and schizophrenia.[1]
WAY-267464 is a non-peptide oxytocin receptor (OTR) agonist (EC50 = 61-881 nM; Ki = 58-978 nM) that, unlike oxytocin (OT), displays antagonist instead of agonist activity toward vasopressin V1a receptor/V1aR (IC50 = 613 nM; Ki = 27-113 nM). WAY-267464 exhibits OT-like anxiolytic effects in assays measuring both behavioral (33% increase in punished crossing by 10 mg/mL ip or 10 μg/mouse icv in four-plate tests; 75% increased open quadrants stay by 3 μg/mouse icv in elevated zero maze) and autonomic (47% higher stress-induced hyperthermia by 10 μg/mouse icv) parameters of the anxiety response. Similar to the antipsychotic-like effects reported for OT, WAY-267464 also reverses disruption in prepulse inhibition of the acoustic startle reflex induced by either MK-801 or amphetamine. Unlike OT, WAY-267464 does not affect immobility in mouse tail suspension test.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML2417SML2698SML0276
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
H2O: >15 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)