Merck
G1N10
Sigma-Aldrich
GenElute Mammalian Genomic DNA Miniprep Kit
sufficient for 10 purifications
Synonym(e):
GenElute Miniprep-Kits für genomische Säugetier-DNA, GenElute
Größe auswählen
1 KIT
CHF 60.50
CHF 60.50
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 KIT
CHF 60.50
About This Item
UNSPSC-Code:
41105501
NACRES:
NA.55
CHF 60.50
Voraussichtliches Versanddatum07. Mai 2025
Verwendung
sufficient for 10 purifications
Qualitätsniveau
Lagertemp.
15-25°C
Allgemeine Beschreibung
Das GenElute Aufreinigungskit für genomische Säugetier-DNA stellt ein einfaches und praktisches Verfahren zur Isolation von reiner DNA mit hoher Molekülmasse aus Säugetierquellen bereit. Diese Kits verwenden eine Membran auf Siliziumdioxidbasis, die speziell für die Aufreinigung von genomischer DNA gewählt wurde, in einem praktischen Spinsäulenformat.
Die Ausgangsmaterialien werden in einer chaotropen salzhaltigen Lösung lysiert, um die gründliche Denaturierung von Makromolekülen zu gewährleisten. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die DNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die DNA gewaschen wurde, um die Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 200 μl einer Tris-EDTA-Lösung eluiert. Die erwartete Ausbeute an genomischer DNA variiert in Abhängigkeit von der Menge und Art des verwendeten Ausgangsmaterials. Die mit dem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis von 1,6 bis 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Die aufgereinigte genomische DNA ist für die direkte Verwendung in Downstream-Anwendungen wie Restriktionsverdau, PCR, Southern Blot und Sequenzierungsreaktionen bereit.
Anwendung
Die aufgereinigte genomische DNA ist für die direkte Verwendung in Downstream-Anwendungen bereit, z. B.:
  • Restriktionsendonukleaseverdau
  • PCR
  • Southern Blots
  • Sequenzierungsreaktionen
  • Klonen
  • Ligation
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Erwartete Ausbeute: 25 μg aus 2 x 106 kultivierten Zellen; 30 μg aus 25 mg Gewebe
  • Elutionsvolumen: 200–400 μl
  • Benötigte Zeit: 20 Min. nach der Lyse
  • A260/A280-Verhältnis: 1,6–1,9
  • Mechanische Homogenisierung erforderlich: Nein
Prinzip
Die Ausgangsmaterialien werden in einer chaotropen salzhaltigen Lösung lysiert, um die gründliche Denaturierung von Makromolekülen zu gewährleisten. Die Zugabe von Ethanol veranlasst die DNA dazu, zu binden, wenn das Lysat in einem Mikrozentrifugenröhrchen durch eine Siliziumdioxidmembran geschleudert wird. Nachdem die DNA gewaschen wurde, um die Verunreinigungen zu entfernen, wird sie in 200 μl einer Tris-EDTA-Lösung eluiert. Die erwartete Ausbeute an genomischer DNA variiert in Abhängigkeit von der Menge und Art des verwendeten Ausgangsmaterials. Die mit dem Kit aufgereinigte DNA weist ein A260/A280-Verhältnis von 1,6 bis 1,9 auf und kann bis zu 50 kb lang sein.
Sonstige Hinweise
Weitere Informationen finden Sie unter www.sigma-aldrich.com/genomicdna.
Rechtliche Hinweise
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • C2112Column Preparation SolutionSDB
  • P2308Proteinase K from Tritirachium album, lyophilized powder, BioUltra, ≥30 units/mg protein, for molecular biologySDB
  • R6148RNase A solutionSDB
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Flammpunkt (°F)
483.8 °F
Flammpunkt (°C)
251 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Giulia Crispino et al.
Scientific reports, 7(1), 6567-6567 (2017-08-06)
We have previously shown that in vitro transduction with bovine adeno-associated viral (BAAV) vectors restores connexin expression and rescues gap junction coupling in cochlear organotypic cultures from connexin-deficient mice that are models DFNB1 nonsyndromic hearing loss and deafness. The aims
Michal Kirshner et al.
Journal of molecular neuroscience : MN, 46(3), 554-568 (2011-09-17)
Pronounced neuropathology is a feature of ataxia-telangiectasia (A-T) and Nijmegen breakage syndrome (NBS), which are both genomic instability syndromes. The Nbs1 protein, which is defective in NBS, is a component of the Mre11/RAD50/NBS1 (MRN) complex. This complex plays a major
Yuma Yamada et al.
Biomaterials, 33(15), 3952-3958 (2012-03-06)
A quantitative comparison between nuclear DNA release from carriers and their transfection activity would be highly useful for improving the effectiveness of non-viral gene vectors. We previously reported that, for condensed DNA particles, a close relationship exists between the efficiency
Züleyha Doğanyiğit et al.
Phytomedicine : international journal of phytotherapy and phytopharmacology, 20(7), 632-639 (2013-03-05)
In recent years, propolis has been the object of extensive research for its antibacterial, antioxidant, anti-inflammatory, and antitumoral activities. This study aims to determine the hepatoprotective efficiency of propolis on experimental endotoxemia in rats. In the current study, fifty adult
Matthew J Coussens et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (62)(62), e3303-e3303 (2012-04-18)
The Target ID Library is designed to assist in discovery and identification of microRNA (miRNA) targets. The Target ID Library is a plasmid-based, genome-wide cDNA library cloned into the 3'UTR downstream from the dual-selection fusion protein, thymidine kinase-zeocin (TKzeo). The
Artikel
Die Verfügbarkeit von einfachen Verfahren zum Aufreinigen von DNA und RNA hat die Analyse und Charakterisierung des Genoms und der Genexpression in hohem Maß erleichtert. Es besteht eine Anforderung, DNA und RNA schnell und praktisch aus verschiedenen zellulären Quellen, einschließlich Gewebe aus Tier-, Pflanzen- und Bakterienkulturen, zu isolieren.
Simple DNA/RNA purification methods aid genome analysis from various sources, enhancing research efficiency.
Protokolle
Archived Formalin-fixed, Paraffin-embedded (FFPE) tissue samples are invaluable resources for profiling gene expression and studying a variety of diseases.
GenomePlex® Whole Genome Amplification efficiently extracts DNA from animal samples for genomic analysis.
This protocol provides a simple and convenient method to isolate, amplify, and purify genomic DNA from buccal swabs. Buccal swabs are a convenient method of acquiring a DNA sample.
The GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit Protocol describes the isolation of pure, high molecular weight DNA from a variety of mammalian sources.
Alle anzeigen
Verwandter Inhalt
GenElute Mammalian Genomic DNA Purification Kit isolates pure DNA from mammalian cells using a silica-based membrane in spin columns.