Merck
95581
Supelco
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
size: 0.2 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
Größe auswählen
5 ML
CHF 224.00
10 ML
CHF 442.00
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 ML
CHF 224.00
10 ML
CHF 442.00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.25
CHF 224.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Form
aqueous suspension
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
0.2 μm std dev <0.03 μm
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 0.2 μm) are a particle size standard, ideal to determine particle size distribution (PSD) of test samples.
Anwendung
Used for equipment particle size calibration.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Hinweis zur Analyse
Für jede Charge werden genaue Werte der Partikelgröße und Standardabweichung mit einer Genauigkeit von 0,001 μm ermittelt. Die Größenbestimmung dieser Partikel befolgt die vom National Institute of Standards and Technology (NIST, USA) bzw. die vom Community Bureau of Reference (BCR) vorgeschriebenen Verfahren, insbes.:
  • Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
  • Rasterelektronenmikroskopie
  • Lichtmikroskopie
  • Coulter Zähler mit MDF-System
Die Kalibrierung der Geräte wird anhand der NIST- bzw. BCR-Standards hinsichtlich der Partikelgröße durchgeführt.
Rechtliche Hinweise
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
JooWon Lim et al.
Optics express, 25(24), 30445-30458 (2017-12-10)
Optical diffraction tomography (ODT) using Born or Rytov approximation suffers from severe distortions in reconstructed refractive index (RI) tomograms when multiple scattering occurs or the scattering signals are strong. These effects are usually seen as a significant impediment to the
In vitro digestion of emulsions: diffusion and particle size distribution using diffusing wave spectroscopy and diffusion using nuclear magnetic resonance
Marze S, et al.
Soft Matter, 8(42) (2012)