59336
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
size: 100 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Form
aqueous suspension
Quervernetzung
2 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
100 μm std dev ≤2 μm
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
The particle diameter of 100 μm is characterized using Olympus optical microscope. The measuring instruments are calibrated using standards obtained from the Community Bureau of Reference (BCR, Belgium: Standards RM 165, 166 or 167) and from the NIST (SRM 1690, 1691 or 1692).
Anwendung
Also used as a building block to synthesize ordered macroporous titania photonic balls.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Hinweis zur Analyse
- Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
- Rasterelektronenmikroskopie
- Lichtmikroskopie
- Coulter™ Zähler mit MDF-System
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?