The calibration product 95585 is provided for calibration purposes as 2% w/v aqueous suspensions with a solids content of 20 mg per ml. For stability reasons, the suspension contains 0.07 wt.-% anionic surfactant (SDS) along with 0.007 wt.-% of a preserving agent (NaN3).
95585
Micropartikel Grössenstandard auf Polystyrolbasis monodispers
analytical standard, size: 0.5 μm
Synonym(e):
Grössenstandards
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
particles
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
2% (solids)
Partikelgröße
0.5 μm std dev <0.05 μm
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to find the PSD of colloidal dispersions.[1]
Leistungsmerkmale und Vorteile
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
Hinweis zur Analyse
- Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)
- Rasterelektronenmikroskopie
- Lichtmikroskopie
- Coulter™ Zähler mit MDF-System
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
410.0 °F
Flammpunkt (°C)
210 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
-
Are there any surfactants that are used for product 95585?