56314
Mikropartikel auf Polystyrolbasis, dunkelrot
size: 1 μm
Synonym(e):
Latex-Partikel aus PS, dunkelrot
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Form
aqueous suspension
Quervernetzung
0 % cross-linked
Konzentration
5% (solids)
Partikelgröße
1 μm
bp
30-80 °C
mp (Schmelzpunkt)
240 °C
Anwendung(en)
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
The particle size of 1 μm is qualified using Coulter multisizer III.
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- suitable for routine instrument calibration checking, testing and corrections
- particle size traceable to Community Bureau of Reference (BCR) standards
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)