Wichtige Dokumente
95140
Retinylacetat
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil), ~1500 U/mg
Synonym(e):
Retinolacetat, Vitamin A-acetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
~95% (HPLC)
Form
liquid
Qualität
concentrate (~50% (w/w) in peanut oil)
Spezifische Aktivität
~1500 U/mg
Enthält
DL-α-tocopherol as stabilizer
Farbe
yellow to very dark yellow
mp (Schmelzpunkt)
57-58 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1=C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/COC(C)=O)C(C)(C)CCC1
InChI
1S/C22H32O2/c1-17(9-7-10-18(2)14-16-24-20(4)23)12-13-21-19(3)11-8-15-22(21,5)6/h7,9-10,12-14H,8,11,15-16H2,1-6H3/b10-7+,13-12+,17-9+,18-14+
InChIKey
QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
Allgemeine Beschreibung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Vorsicht
Einheitendefinition
Physikalische Form
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter