Fortfahren mit
17772
Retinol
≥95.0% (HPLC), ~2700 U/mg
Synonym(e):
Axerophthol, Vitamin A, Vitamin A1, Vitamin-A-alkohol, all-trans-3,7-Dimethyl-9-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,4,6,8-nonatetraen-1-ol
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H30O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.45
NACRES:
NA.79
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
34058018
UNSPSC Code:
12352205
EC Number:
200-683-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
403040
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
specific activity
~2700 U/mg
color
yellow to dark yellow
mp
61-63 °C (lit.)
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1(C)C(/C=C/C(C)=C/C=C/C(C)=C/CO)=C(C)CCC1
InChI
1S/C20H30O/c1-16(8-6-9-17(2)13-15-21)11-12-19-18(3)10-7-14-20(19,4)5/h6,8-9,11-13,21H,7,10,14-15H2,1-5H3/b9-6+,12-11+,16-8+,17-13+
InChI key
FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N
General description
Retinal, Retinol und Retinsäure sind die Aldehyd-, Alkohol- und Säureformen von Vitamin A. Die Retinoide existieren aufgrund der ungesättigten Bindungen in der aliphatischen Kette als viele geometrische Isomere. Retinol ist in einem breiten Spektrum an Prozessen biologisch aktiv.
Retinol oder All-trans-Retinol ist ein 20 Kohlenstoffatome enthaltendes Molekül mit Cyclohexenylring, einer Seitenkette mit vier Doppelbindungen (All-in-trans-Konfiguration) und einer Alkoholgruppe am Ende.
Application
Retinol wird als Standard in der Ultrahochleistungsflüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometer (UPLC-MS/MS) für den Nachweis und die Quantifizierung von Vitaminen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Retinol und dessen Derivate haben Anti-Aging-Eigenschaften. Retinol wird zur Behandlung von Falten und anderen Alterserscheinungen verwendet. Aufgrund seiner Photoinstabilität und seinem Hautreizungspotenzial wird es jedoch kaum in Kosmetikrezepturen verwendet. Retinol wird auch als therapeutisches Medikament bei Dermatosen eingesetzt. Ein Mangel führt zu Xerose und follikulärer Hyperkeratose.
Other Notes
1 U entspricht 1 internationalen U gemäß Ph Eur II, 217 (1983)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
95144R763287809
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
biological source
synthetic
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥97.5% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98.0% (sum of isomers, HPLC)
form
(Powder or Crystal with Lumps)
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
(Powder or Powder with Lumps)
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
mp
61-63 °C (lit.)
mp
56-61 °C, 61-63 °C (lit.)
mp
61-63 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Retinol
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf