93443
Triton™ X-100 -Lösung
BioUltra, for molecular biology, ~10% in H2O
Synonym(e):
Triton™ X-100, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenylpolyethylenglycol-Lösung, 4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)-phenyl-polyethylenglykol, Alkylphenylpolyethylenglykol, Octylphenoxypolyethoxyethanol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for molecular biology
Beschreibung
non-ionic
Produktlinie
BioUltra
Form
liquid
Mol-Gew.
micellar avg mol wt 80,000
average mol wt 625
Konzentration
~10% in H2O
Aggregatnummer
100-155
Verunreinigungen
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
Brechungsindex
n20/D 1.349±0.002
pH-Wert
6.5-8.5 (25 °C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
0.23 mM
Übergangstemp.
cloud point 65 °C
pour point ~7 °C
Dichte
1.01 g/mL at 20 °C
1.070 g/cm3
Kationenspuren
Al: ≤1 mg/kg
Ba: ≤1 mg/kg
Bi: ≤1 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤1 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Li: ≤1 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Mo: ≤1 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Sr: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
Absorption
cut-off at 310 nm
SMILES String
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
HLB
13.5
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChIKey
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Zur Permeabilisierung von Zellen vor Techniken wie indirekter Immunfluoreszenz und Durchflusszytometrie
- Als Komponente des Lysepuffers für die Homogenisierung von Zellen
- Als Bestandteil des Blockierpuffers bei der Immunfluoreszenzfärbung
- Zur Vorbereitung von Zellen in der Fluoreszenz-Doppelfärbung
Biochem./physiol. Wirkung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Geeignet für die Forschung in den Bereichen Molekularbiologie und Biochemie
- Frei von DNase, RNase, NICKase und Protease
- In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen.
- Hochreines Produkt für Forschungsanwendungen
- Getestet auf das Vorhandensein anionischer und kationischer Spuren
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Vergleichbares Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
483.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
251 °C - closed cup