Fortfahren mit
93422
Triton X-114
Synonym(e):
(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenyl-polyethylenglycol, Polyethylenglykol tert.-octylphenylether
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 80.90
1 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 111.00
2.5 L
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 246.00
CHF 184.50
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C2H4O)n C14H22O, n = 7 or 8
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2315025
CHF 80.90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
description
non-ionic
Quality Segment
form
liquid
mol wt
average mol wt 537
impurities
≤0.001% peroxides (as H2O2), ≤1% water
ign. residue
≤0.2%
refractive index
n20/D 1.488 (lit.), n20/D 1.495
CMC
0.2 mM (20-25°C)
transition temp
pour point ~−9 °C, cloud point 23 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤15 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
HLB
12.4
SMILES string
CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(OCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO)cc1
InChI
1S/C28H50O8/c1-27(2,3)24-28(4,5)25-6-8-26(9-7-25)36-23-22-35-21-20-34-19-18-33-17-16-32-15-14-31-13-12-30-11-10-29/h6-9,29H,10-24H2,1-5H3
InChI key
HNLXNOZHXNSSPN-UHFFFAOYSA-N
General description
Triton X-114 ist ein nicht-ionisches Reinigungsmittel. Es ist ein geeignetes Reinigungsmittel für die Solubilisierung von Membranen mit reversiblen Phasentrennungseigenschaften und hilfreich für die Trennung von intrinsichen Membranproteinen.[1] Die Triton X-114-Lösung ist bei 0 °C homogen, eine Phasentrennung in die Wasser- und die Reinigungsmittelphase tritt jedoch bei Temperaturen über 20 °C auf.[2] Die Phasentrennung von Proteinen in Triton X-114-Lösungen wurde untersucht.[2] Dieses Octylphenolethoxylat ist kompatibel mit anionischen, kationischen und anderen nicht-ionischen Tensiden und chemisch stabil in den meisten sauren & basischen Lösungen.
Application
Triton X-114 hat folgende Anwendungen:
  • Phasentrennung von integralen Membranproteinen[3]
  • Aufreinigung von bakteriellen Einschlusskörperchen
  • Erforschung des Trübungsphänomens bei Promethazinhydrochlorid, einem amphiphilen Phenothiazin-Wirkstoff
  • Partitionierung konditionierter Medien in unlösliche und lösliche Phasen vor dem Western-Blotting[4]
  • Solubilisierung von Phosphatidylinositol-4-phosphat-5-kinase aus Rinderhirn
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X114X100T9284
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
cation traces
Ca: ≤10 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, K: ≤500 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Fe: ≤15 mg/kg, Na: ≤500 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.1%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
description
non-ionic
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
anion traces
-
anion traces
-
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
CMC
0.2 mM (20-25°C)
CMC
0.2 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
CMC
0.2-0.9 mM (20-25°C)
mol wt
average mol wt 537
mol wt
average mol wt 537
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
mol wt
micellar avg mol wt 80,000, average mol wt 625
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triton X-114
signalword
Danger
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
483.8 °F - closed cup
flash_point_c
251 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - ED ENV 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)