Wichtige Dokumente
82934
7-Hydroxycitronellal
Odorant used in allergy studies
Synonym(e):
7-Hydroxy-3,7-dimethyl-octanal, Citronellalhydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
Molecular Biology
for molecular biology
Assay
≥95.0% (GC)
Form
powder
Dichte
0.92 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[H]C(CC(C)CCCC(O)(C)C)=O
InChI
1S/C10H20O2/c1-9(6-8-11)5-4-7-10(2,3)12/h8-9,12H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- contact sensitization studies to identify allergens present in cosmetic preparations
- elucidation of molecular pathways related to allergic reactions
- analytical standard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?