W263508
Linalool
≥97%, FCC, FG
Synonym(e):
(±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadien, 3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
Dampfdruck
0.17 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥97%
Zusammensetzung
contains EU 1223/2009 restricted linalool
Brechungsindex
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
Löslichkeit
ethanol: soluble 1ml/4ml, clear, colorless (60% ethanol)
Dichte
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
linalool
Organoleptisch
lemon; orange; floral; sweet
SMILES String
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChIKey
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Flammpunkt (°C)
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter