Wichtige Dokumente
79390
Phosphatase, alkalisch aus Kälberdarmschleimhaut
suitable for enzyme immunoassay, solution (clear, colorless), ~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
Synonym(e):
Alkaline Phosphatase aus Kälberdarmschleimhaut
Biologische Quelle
bovine (calf) intestinal mucosa
Form
solution (clear, colorless)
Spezifische Aktivität
~2500 U/mg protein (~10 mg/ml)
Mol-Gew.
Mr ~140000
Methode(n)
enzyme immunoassay: suitable
Verunreinigungen
0.1 mM ZnCl2
1 mM MgCl2
3 M NaCl
30 mM triethanolamine
pH-Wert
~7.6
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Rekonstituierung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?