Merck
A2356
Sigma-Aldrich
Phosphatase, alkalisch aus Rinderdarmschleimhaut
Phosphatase, Alkaline from bovine intestinal mucosa
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
≥5,500 DEA units/mg protein
Synonym(e):
Alkalische Phosphatase aus Rinderleber, Ortho-Phosphor-Monoester-Phosphohydrolase (Optimum im alkalischen Bereich)
Größe auswählen
10000 UNITS
CHF 257.00
50000 UNITS
CHF 1’000.00
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10000 UNITS
CHF 257.00
50000 UNITS
CHF 1’000.00
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
eCl@ss:
42010105
NACRES:
NA.54
CHF 257.00
Check Cart for Availability
Form
(Solution in 40% glycerol containing 6 mM Tris, 6 mM MgCl2 and 0.12 mM ZnCl2, pH approximately 7.6)
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥5,500 DEA units/mg protein
Mol-Gew.
dimer ~160 kDa
Konzentration
≥10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
Verwandte Kategorien
Anwendung
Alkalische Phosphatase kann zur Dephosphorylierung von Kasein und anderen Proteinen verwendet werden. Außerdem kann die alkalische Phosphatase zur Dephosphorylierung des 5′-Endes der DNA oder RNA verwendet werden, um Selbstligation zu vermeiden. DNA oder RNA kann nach der Dephosphorylierung mit alkalischer Phosphatase auch mit radiomarkiertem Phosphat (über die T4-Polynukleotidkinase) markiert werden.
Durch die hohe spezifische Aktivität empfohlen für konjugierte Antikörper und Proteine.
Biochem./physiol. Wirkung
Das Enzym weist eine weite Spezifität für Phosphatester von Alkoholen, Aminen, Pyrophosphaten und Phenolen auf. Es kommt routinemäßig bei der Dephosphorylierung von Proteinen und Nukleinsäuren zum Einsatz.
Physikalische Eigenschaften
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.
Die intestinale alkalische Phosphatase vom Rind ist ein dimeres Glykoprotein auf Membranbasis. Es sind mindestens drei Isoforme vorhanden, die üblicherweise zwei N-verknüpfte und ein oder mehrere O-verknüpfte Glykane pro Monomer besitzen.2 Für die Aktivität dieses Enzyms sind Zink und zweiwertige Magnesium- oder Calcium-Ione erforderlich.
Einheitendefinition
Eine DEA-Einheit hydrolysiert 1 μmol 4-Nitrophenylphosphat pro Minute bei einem pH-Wert von 9,8 und 37 °C. (Eine Glycin-Einheit entspricht ungefähr 3 DEA-Einheiten.)
Physikalische Form
Lösung in 40 % Glycerin mit 6 mmol/l Tris, 6 mmol/l MgCl2 und 0,12 mmol/l ZnCl2, pH-Wert etwa 7,6
Hinweis zur Analyse
Packungsgrössen basieren auf DEA-Einheiten
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wei Chen et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 33(4), 691-703 (2017-11-18)
CCAAT/enhancer-binding protein α (C/ebpα) is critical for osteoclastogenesis by regulating osteoclast (OC) lineage commitment and is also important for OC differentiation and function in vitro. However, the role of C/ebpα in postnatal skeletal development has not been reported owing to
Tuanmao Guo et al.
Journal of orthopaedic surgery and research, 16(1), 313-313 (2021-05-16)
Growing evidence has implicated core-binding factor beta (Cbfb) as a contributor to osteoblast differentiation, which plays a key role in fracture healing. Herein, we aimed to assess whether Cbfb affects osteoblast differentiation after fibula fracture. Initially, we established a Cbfb
Jun Tang et al.
The Journal of biological chemistry, 295(33), 11669-11681 (2020-06-24)
Despite years of research investigating osteoblast differentiation, the mechanisms by which transcription factors regulate osteoblast maturation, bone formation, and bone homeostasis is still unclear. It has been reported that runt-related transcription factor 1 (Runx1) is expressed in osteoblast progenitors, pre-osteoblasts
Sudha B Singh et al.
Scientific reports, 10(1), 3107-3107 (2020-02-23)
Intestinal alkaline phosphatase (IAP) regulates bicarbonate secretion, detoxifies lipopolysaccharide (LPS), regulates gut microbes, and dephosphorylates proinflammatory nucleotides. IAP also exhibits anti-inflammatory effects in a Toll-like Receptor-4 (TLR-4) dependent manner. However, it is not known whether IAP induces autophagy. We tested
A D Bakker et al.
Journal of dental research, 93(4), 394-399 (2014-02-05)
Mechanosensitive osteocytes regulate bone mass in adults. Interleukin 6 (IL-6), such as present during orthodontic tooth movement, also strongly affects bone mass, but little is known about the effect of IL-6 on osteocyte function. Therefore we aimed to determine in
Protokolle
Enzymatic Assay of Alkaline Phosphatase, Diethanolamine Assay (EC 3. 1. 3. 1)
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review