Merck
79249
Sigma-Aldrich
Alkin Mega-Stokes-Farbstoff 608
for copper-free click labeling
Synonym(e):
1-{3-{[4-(2-Cyclooctyn-1-ylmethyl)-benzoyl]-amino}-propyl}-4-{2-[4-(dimethylamino)-phenyl]-ethenyl}-pyridinium-hexafluorophosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H40F6N3OP
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
651.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352108
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
powder
Fluoreszenz
λex 486 nm; λem 608 nm in ethanol
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CN(C)c1ccc(\C=C\c2cc[n+](CCCNC(=O)c3ccc(CC4CCCCCC#C4)cc3)cc2)cc1
InChI
1S/C34H39N3O.F6P/c1-36(2)33-19-15-28(16-20-33)11-12-29-21-25-37(26-22-29)24-8-23-35-34(38)32-17-13-31(14-18-32)27-30-9-6-4-3-5-7-10-30;1-7(2,3,4,5)6/h11-22,25-26,30H,3-6,8-9,23-24,27H2,1-2H3;/q;-1/p+1
InChIKey
NMJWJBDSPFCEOH-UHFFFAOYSA-O
Allgemeine Beschreibung
Die Mega Stokes Farbstoffe, welche von Luminochem lizenziert wurden, ermöglichen eine einfache Kopplung an Biomoleküle basierend auf dem „Click" Prinzip (für Kupfer-Katalysierte und kupferfreie Reaktionen).Sie decken das gesamte sichtbare Emissionsspektrum bis hin zum nahen Infra-Rot Bereich ab. Die Farbstoffe zeigen teilweise einen starken Stokes-shift von bis zu 150 nm auf und ermöglichen so auch spezielle Anwendung, wie z.B. FRET oder Mehrfarben-Detektionen.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)