Wichtige Dokumente
63371
2-Oleoyl-1-palmitoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) Natriumsalz
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(9Z)-9-Octadecensäure-(1R)-1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)-hydroxyphosphinyl]-oxy]-methyl]-2-[(1-oxohexadecyl)-oxy]-ethylester Mononatriumsalz, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerin) Natriumsalz, 1-Palmitoyl-2-oleoyl-sn-glycero-3-phosphoglycerin Natriumsalz, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerin, β-oleoyl-γ-palmitoyl Natriumsalz, PG(16:0/18:1(9Z)), POPG-Na
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
synthetic
Assay
≥98.0% (TLC)
Form
powder
Funktionelle Gruppe
ester
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H77O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h17-18,37-38,41-42H,3-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChIKey
FJXDNGDRHUDFST-XQYKCTAGSA-M
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable