Fortfahren mit
90998
1,2-Dimyristoyl-sn-glycero-3-phospho-rac-(1-glycerol) sodium salt
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
1,2-Ditetradecanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) sodium salt, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl, L-α-Phosphatidyl-DL-glycerol, dimyristoyl sodium salt, DMPG, DMPG-Na, PG(14:0/14:0), Tetradecanoic acid 1-[[[(2,3-dihydroxypropoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]methyl]-1,2-ethanediyl ester monosodium salt
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C34H66O10PNa
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
688.85
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
51191904
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
functional group
ester
lipid type
phosphoglycerides
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C34H67O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-33(37)41-29-32(30-43-45(39,40)42-28-31(36)27-35)44-34(38)26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h31-32,35-36H,3-30H2,1-2H3,(H,39,40);/q;+1/p-1/t31?,32-;/m1./s1
InChI key
QLNOOKSBAYIHQI-SKZICHJRSA-M
Application
Prototype for the preparation of liposomes with negatively charged hydrophilic head groups. Phase transitions, close-packing ratios, and ion permeability are all strongly affected by the presence of a stoichiometric amount (1:2) of divalent cations.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)