Fortfahren mit
40839
Anti-Kaninchen-IgG - Atto 647N
1 mg/mL IgG
Synonym(e):
Atto 647N-Anti-Kaninchen-IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 mL
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 364.00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
Atto 647N conjugate
Clone:
polyclonal
Application:
IF
Citations:
66
CHF 364.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
conjugate
Atto 647N conjugate
Quality Segment
antibody product type
secondary antibodies
clone
polyclonal
form
liquid
contains
50% glycerol as stabilizer
species reactivity
rabbit
concentration
1 mg/mL IgG
technique(s)
immunofluorescence: suitable (5μg/ml)
fluorescence
λex 647 nm; λem 665 nm in PBS
suitability
in accordance for fluorescence
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
IgG sind Glykoproteinantikörper, die verschiedene Immunreaktionen modulieren. Kaninchen-IgG gegen Zielproteine werden häufig als Primärantikörper in verschiedenen Forschungsanwendungen eingesetzt. Daher sind Anti-Kaninchen-IgG-Sekundärantikörper, die an ein nachweisbares Substrat konjugiert sind, nützlich für die Analyse von Zielproteinen. Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege verbinden sich mit Kaninchen-IgG.
Immunogen
Kaninchen-IgG
Application
Anwendungen, in denen dieser Antikörper erfolgreich eingesetzt wurde, sowie die zugehörigen „Peer Reviewed“-Publikationen sind nachstehend aufgeführt.
Immunfluoreszenz (1 Publikation)
Atto-Fluoreszenzmarkierungen sind für Anwendungen mit hoher Sensitivität konzipiert, einschließlich des Einzelmolekülnachweises. Atto-Markierungen weisen rigide Strukturen auf, die keine cis-trans-Isomerisation aufweisen. Daher weisen diese Markierungen bei minimaler Spektralverschiebung bei der Konjugation eine herausragende Intensität auf.Atto 647N-Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper der Ziege wurde als Sekundärantikörper für die Immunfluoreszenz zu einer Konzentration von 5 μg/mL auf in 2 % Formaldehyd fixierten Zellen angewandt.
Physical form
Atto 647-Anti-Kaninchen-IgG-Antikörper (gesamtes Molekül) der Ziege wird in Einheitsgrößen zu 1 ml als 1-mg/ml-Lösung in 0,1 M Natriumphosphat, 0,1 M NaCl, pH-Wert 7,5, mit 5 mM Natriumazid als Konservierungsmittel bereitgestellt.
Analysis Note
nicht konjugierter Farbstoff≤5 % Gesamtfluoreszenz
Legal Information
Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke vorgesehen. Im Falle einer beabsichtigten Kommerzialisierung den IP-Inhaber (ATTO-TEC GmbH, Deutschland) für eine Lizensierung kontaktieren.
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
776714332836098
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
species reactivity
rabbit
technique(s)
immunofluorescence: suitable (5μg/ml)
technique(s)
-
technique(s)
immunofluorescence: suitable
technique(s)
-
conjugate
Atto 647N conjugate
conjugate
Atto 594 conjugate
conjugate
Atto 550 conjugate
conjugate
Atto 488 conjugate
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)