Wichtige Dokumente
50283
Anti-Maus-IgG - Atto 655 in Ziege hergestellte Antikörper
~1 mg/mL IgG
Synonym(e):
Atto 655-[Ziege-Anti-Maus IgG]
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
goat
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
Atto 655 conjugate
Antikörperform
affinity isolated antibody
Antikörper-Produkttyp
secondary antibodies
Klon
polyclonal
Enthält
50% glycerol
Speziesreaktivität
mouse
Konzentration
~1 mg/mL IgG
Methode(n)
immunofluorescence: suitable
Fluoreszenz
λex 655 nm; λem 677 nm in PBS
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Posttranslationale Modifikation Target
unmodified
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Verpackung
Hinweis zur Analyse
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.