Merck
S5265
Sigma-Aldrich
Streptolysin O aus Streptococcus pyogenes
lyophilized powder, Protein ~3 % by Lowry, 25,000-50,000 U/vial
Größe auswählen
25000 UNITS
CHF 184.00
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25000 UNITS
CHF 184.00
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.85
CHF 184.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
lyophilized powder
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
25,000-50,000 U/vial
Mol-Gew.
native 69 kDa
Zusammensetzung
Protein, ~3% Lowry
Lagerbedingungen
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
Farbe
white
Löslichkeit
H2O: soluble 1 mg/mL
Wirkungsspektrum von Antibiotika
neoplastics
Wirkungsweise
cell membrane | interferes
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
Streptococcus pyogenes MGAS8232 ... slo(993428)
Anwendung
Permeabilisiert Membranen, um die Aufnahme großer oder geladener Moleküle in die Zelle zu ermöglichen.
Streptolysin O ist ein von Streptococcus pyogenes abgesondertes Toxin und ein Prototyp der Familie der porenbildenden bakteriellen Zytolysine. Es wird genutzt, um Zellmembranen für die Aufnahme großer oder geladener Moleküle durchlässig zu machen. Es wird verwendet, um die Aufnahme von Makromolekülen zu erforschen.[1] Es ist ein potenzielles Antikrebsmittel und wird in der Erforschung der Suizidgen-Krebstherapie eingesetzt.[1]
Wird verwendet, um in Cholesterin-angereicherten Plasmamembranen eukaryotischer Zellen Öffnungen (reversible Poren) zu erzeugen, um so eine selektive Permeabilisierung für Moleküle wie etwa Proteine (bis 100 kDa) und siRNA zu ermöglichen.
Biochem./physiol. Wirkung
Streptolysin O besteht aus einer einzelnen Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von f62 kDa. Streptolysin O bindet an Membrancholesterin und erzeugt durch Oligomerisierung eine Ringstruktur aus 45 bis 50 Einheiten. Diese Ringstruktur wird in die Membran eingesetzt und schafft eine große Pore (25 bis 30 nm), durch die DNA, RNA, Peptide und Proteine passieren können.[1] Es wird von Thiol aktiviert. Es wird von Allicin, einem aktiven Bestandteil von Knoblauch, gehemmt.[2]
Thiol-aktiviertes Toxin, dass die Zellmembranen von Tieren permeabilisiert.
Thiol-aktiviertes Toxin, dass die Zellmembranen von Tieren permeabilisiert. Das Protein bindet als Monomer an das Cholesterin von Membranen und polymerisiert in der Folge zu großen, bogen- und ringförmigen Strukturen, die Poren > 12 nm umgeben.
Verpackung
25 KU
Einheitendefinition
Eine Einheit verursacht die Lyse von 50 % einer 2%igen Erythrozytensuspension in phosphatgepufferter Kochsalzlösung, pH 7,4, nach 30-minütiger Inkubation bei 37 °C.
Physikalische Form
Lyophilisiertes Pulver mit Tris-Puffersalzen, Natriumazid, PMSF und EDTA.
Sonstige Hinweise
Behälter dicht verschlossen an einem trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chen Chen et al.
Nanoscale, 10(11), 5154-5162 (2018-03-02)
Exosomes are small membrane vesicles secreted by a wide variety of cells. Studies have demonstrated that exosomal miRNAs can influence the biological processes of recipient cells. Therefore, direct imaging and tracking of exosomal miRNAs in living recipient cells are essential
Neurotransmitter interactions related to central dopamine neurons.
K G Lloyd
Essays in neurochemistry and neuropharmacology, 3, 129-207 (1978-01-01)
Wan Seok Yang et al.
Molecular cancer therapeutics, 5(6), 1610-1619 (2006-07-05)
We cloned the streptolysin O gene from the Streptococcus pyogenes genome and tested the possibility of using it as an anticancer reagent. Transient transfection of the streptolysin O gene efficiently killed 293T cells after 12 hours of transfection as determined
Mohsen Arzanlou et al.
Journal of medical microbiology, 59(Pt 9), 1044-1049 (2010-06-12)
Streptolysin O (SLO) is a potent cytolytic toxin produced by almost all strains of group A streptococci and is considered an important virulence factor for this organism. In this study we investigated the effect of allicin and aqueous garlic extracts
Stefanie Klar et al.
Journal of occupational medicine and toxicology (London, England), 16(1), 32-32 (2021-08-14)
Workers of agriculture and intensive life stock farming are exposed to highly contaminated workplaces. Bioaerosol exposures are suspected to trigger respiratory health effects of the workers. So far, risk evaluation of bioaerosols has been assessed through the infectivity of comprising
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf