Fortfahren mit
07985
6-Aminofluoreszein
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (HPLC)
Synonym(e):
Fluoresceinamin Isomer II
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 202.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 799.00
CHF 399.50
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H13NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
347.32
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
257-334-7
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
51708
CHF 202.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~95% (HPLC)
form
powder
impurities
≤5% 5-aminofluorescein
mp
285 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: soluble, acetone: soluble, methanol: soluble
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC3(c4ccc(O)cc4Oc5cc(O)ccc35)c2c1
InChI
1S/C20H13NO5/c21-10-1-4-13-16(7-10)20(26-19(13)24)14-5-2-11(22)8-17(14)25-18-9-12(23)3-6-15(18)20/h1-9,22-23H,21H2
InChI key
YOAWSYSKQHLFPM-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Aminofluorescein has been demonstrated to be useful fluorescent labeling reagent for fullerene-based liposome nanostructures termed ‘buckysomes′. 6-aminofluorescein dissolved in 0.1 N NaOH can be quantified from a maximum absorbance at 490 nm. Decarboxylated 6-aminofluorescein dissolved 6 N HCl (prepare by constant boiling at 110° C for 24 h) can be quantified from a maximum absorbance at 454 nm. Aldehyde groups are formed by oxidateive damage to proteins, which can be detected by conjugation to decarboxylated 6-aminofluorescein.
Other Notes
Nicht zu verwechseln mit Fluorescamin.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
20163434321-M408948
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
suitability
-
suitability
-
fluorescence
λex 490 nm; λem 520 nm in 0.1 M Tris pH 9.0
fluorescence
-
fluorescence
-
fluorescence
-
solubility
DMSO: soluble, methanol: soluble, acetone: soluble
solubility
methanol: 1 mg/mL, clear, yellow to very dark yellow-orange
solubility
DMSO: 5 mg/mL, DMF: soluble, aqueous buffer, pH ≥ 9.0: soluble
solubility
-
form
powder
form
powder
form
solid
form
liquid
assay
~95% (HPLC)
assay
-
assay
≥95% (TLC)
assay
95%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 6-Aminofluoreszein
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)