30395
(E)-β-Damascon
technical, ≥90% (GC)
Synonym(e):
(E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexenyl)-2-buten-1-on
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
technical
Qualitätsniveau
Assay
≥90% (GC)
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.498
Dichte
0.934 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\C(=O)C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C13H20O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5,7H,6,8-9H2,1-4H3/b7-5+
InChIKey
BGTBFNDXYDYBEY-FNORWQNLSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
212.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
100 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves