Wichtige Dokumente
W342017
Damascenon
natural, 1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol), FG
Synonym(e):
β-Damascenon, 1-(2,6,6-Trimethylcyclohexa-1,3-dien-1-yl)-2-buten-1-on
Größe auswählen
CHF 62.60
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Größe auswählen
About This Item
Fragrance grade
Kosher
natural
CHF 62.60
Voraussichtliches Versanddatum07. April 2025
Empfohlene Produkte
Qualität
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR 110
Form
liquid
Konzentration
1.1-1.4 wt. % (190 proof ethanol)
Farbe
yellow
Brechungsindex
n20/D 1.350-1.380 (lit.)
Dichte
0.800-0.830 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
apple; smoky; herbaceous; nutty; citrus; woody; rose; wine-like
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C\C=C\C(=O)C1=C(C)C=CCC1(C)C
InChI
1S/C13H18O/c1-5-7-11(14)12-10(2)8-6-9-13(12,3)4/h5-8H,9H2,1-4H3/b7-5+
InChIKey
POIARNZEYGURDG-FNORWQNLSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
60.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
16 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?