Merck
W303208
Sigma-Aldrich
Spearmintöl aus Mentha spicata L.
rectified, FG
Synonym(e):
Mentha spicata, Spicata
Größe auswählen
W303208-SAMPLE-K
CHF 54.10
1 KG
CHF 212.00
4 KG
CHF 796.00
9 KG
CHF 1’380.00
CHF 54.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W303208-SAMPLE-K
CHF 54.10
1 KG
CHF 212.00
4 KG
CHF 796.00
9 KG
CHF 1’380.00
About This Item
CAS-Nummer:
FEMA-Nummer:
3032
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 54.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Biologische Quelle
(Mentha cardiaca)
Qualitätsniveau
Qualität
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.230
FDA 21 CFR 182.20
Optische Aktivität
[α]20/D −54°, neat
Zusammensetzung
Contains IFRA restricted Carvone and EU 1223/2009 restricted Limonene
Ursprung
USA origin
Brechungsindex
n20/D 1.489 (lit.)
bp
228 °C (lit.)
Dichte
0.918 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
Mentha spicata, α-pinene and β-pinene, limonene (sum of D, L and DL), carvone
Organoleptisch
spearmint
Verwandte Kategorien
Anwendung
  • Effects of ingested essential oils and propolis extracts on honey bee (Hymenoptera: Apidae) health and gut microbiota.: This research highlights the potential of spearmint oil to improve the health and survival of honey bees, addressing challenges like pathogen susceptibility and gut microbiota balance, essential for sustaining bee populations and by extension, global agriculture (Martin Ewert A et al., 2023).
Biochem./physiol. Wirkung
Taste at 10 ppm
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 27, 92-92 (2002)