Merck
W800411
Sigma-Aldrich
Methylcyclomyrceton
mixture of isomers, ≥90%
Synonym(e):
7-Acetyl-1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,1,6,7-tetramethylnaphthalin, 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalinyl)-ethanon, 2-Acetyl-2,3,8,8-tetramethyloctalin, Iso E Super
Größe auswählen
W800411-SAMPLE
CHF 51.30
1 KG
CHF 84.70
10 KG
CHF 385.00
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
W800411-SAMPLE
CHF 51.30
1 KG
CHF 84.70
10 KG
CHF 385.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H26O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.38
Beilstein:
1961701
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12164502
NACRES:
NA.21
CHF 51.30
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordernWeitere Informationen anfragen
Qualität
Fragrance grade
Halal
Qualitätsniveau
Agentur
follows IFRA guidelines
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
EU Regulation 1223/2009
Assay
≥90%
Anwendung(en)
flavors and fragrances
Dokumentation
see Safety & Documentation for available documents
Nahrungsmittelallergen
no known allergens
Allergener Duftstoff
no known allergens
Organoleptisch
cedar; woody; phenolic
SMILES String
O=C(C1(C(CC2=C(C(CCC2)(C)C)C1)C)C)C
InChI
1S/C16H26O/c1-11-9-13-7-6-8-15(3,4)14(13)10-16(11,5)12(2)17/h11H,6-10H2,1-5H3
InChIKey
FVUGZKDGWGKCFE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Sonstige Hinweise
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Haftungsausschluss
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Piktogramme
Health hazardEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 1 - Resp. Sens. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)