Merck
30078
Sigma-Aldrich
Cysteamin -hydrochlorid
BioXtra
Synonym(e):
2-Amino-­ethan­thiol -hydrochlorid, 2-Mercapto-­ethyl­amin -hydrochlorid, Decarboxy­cystein -hydrochlorid, Thio­ethanol­amin -hydrochlorid
Größe auswählen
25 G
CHF 142.00
100 G
CHF 553.00
CHF 142.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
CHF 142.00
100 G
CHF 553.00
About This Item
Lineare Formel:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.61
Beilstein:
3590083
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41106305
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.51
CHF 142.00
Voraussichtliches Versanddatum30. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioXtra
Qualitätsniveau
pH-Wert
3.5-5.0 (25 °C, 1 M in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
67-71 °C
Löslichkeit
H2O: 1 m at 20 °C, clear, colorless
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Kationenspuren
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Absorption
cut-off at 270 nm in H2O at 1 M
λ
1 M in H2O
UV-Absorption
λ: 280 nm Amax: ≤0.3
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChIKey
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Cysteamin ist ein Aminothiol, das wichtige oxidierte Disulfidmoleküle wie Cystin reduziert, um Cystein zu erhalten.
Anwendung
Cysteamin wird in zahlreichen Anwendungen wie z. B. der Regulierung der Genexpression, dem Abbau von Somatostatin und der Beschichtung von Nanopartikeln eingesetzt. Es kann zur Untersuchung des potenziellen Werts von Cystin in Stoffwechselerkrankungen wie der Cystinose verwendet werden. Cysteamin kann als redoxsensibler Bestandteil im Rahmen der Biosensorentwicklung eingesetzt werden.
Sonstige Hinweise
Aminothiol-Radioprotektor;[1] Verursacher von Duodenalgeschwüren bei Nagetieren;[2] Baut die Somatostatinkonzentration in Rattengewebe ab.[3][4]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R Widmann et al.
Journal of neurochemistry, 50(6), 1682-1686 (1988-06-01)
Cysteamine and its dimeric form cystamine have been applied to the rat striatum by local injection. Both compounds resulted in a dose-dependent decrease of somatostatin levels. Maximal reduction of somatostatin (by about 50%) was obtained at a dose of 50
D. Vasilescu et al.
International Journal of Quantum Chemistry, 14, 149-149 (1987)
Mengxiao Yu et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(29), 11014-11017 (2011-07-01)
pH regulates many cellular processes and is also an indicator of disease progression. Therefore, pH-responsive materials often serve as either tools in the fundamental understanding of cell biology or medicine for disease diagnosis and therapy. While gold nanoparticles have broad
S Szabo et al.
Endocrinology, 109(6), 2255-2257 (1981-12-01)
Administration of cysteamine (mercaptoethylamine) induces in rats severe perforating duodenal ulcers. Because the ulcerogenic properties of cysteamine are markedly reduced by treatment with somatostatin, we considered the possibility that cysteamine-induced duodenal ulcer might be mediated by depletion of tissue somatostatin
Jamin B Hein et al.
Bio-protocol, 10(13), e3669-e3669 (2021-03-05)
Every living cell relies on signal transduction pathways comprised of protein-protein interactions (PPIs). In many cases, these PPIs are between a folded protein domain and a short linear motif (SLiM) within an unstructured region of a protein. As a result