Fortfahren mit
49705
Cysteamin -hydrochlorid
analytical standard
Synonym(e):
2-Amino-­ethan­thiol -hydrochlorid, 2-Mercapto-­ethyl­amin -hydrochlorid, Decarboxy­cystein -hydrochlorid, Thio­ethanol­amin -hydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 60.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HSCH2CH2NH2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.61
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-858-1
Beilstein/REAXYS Number:
3590083
MDL number:
CHF 60.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
98.0-101.0% (RT)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
mp
67-71 °C
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[H].NCCS
InChI
1S/C2H7NS.ClH/c3-1-2-4;/h4H,1-3H2;1H
InChI key
OGMADIBCHLQMIP-UHFFFAOYSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
PHR9273M650030078
format
neat
format
-
format
-
format
-
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
-
grade
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cysteamin -hydrochlorid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)