Wichtige Dokumente
739294
3-Amino-1-Propanthiol -hydrochlorid
technical grade
Synonym(e):
(3-Mercaptopropyl)ammonium chloride
Empfohlene Produkte
Qualität
technical grade
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
80-85 °C
SMILES String
Cl.NCCCS
InChI
1S/C3H9NS.ClH/c4-2-1-3-5;/h5H,1-4H2;1H
InChIKey
GMEDUXHKSSWXSL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Recent research highlights tunable properties of inorganic nanoparticles, driving interest in optoelectronics.