Merck
224M-1
Sigma-Aldrich
Beta-Catenin (14) Mouse Monoclonal Antibody
About This Item
UNSPSC-Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Biologische Quelle
mouse
Qualitätsniveau
100
500
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
culture supernatant
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
14, monoclonal
Beschreibung
For In Vitro Diagnostic Use in Select Regions (See Chart)
Form
buffered aqueous solution
Speziesreaktivität
human
Verpackung
vial of 0.1 mL concentrate (224M-14)
vial of 0.5 mL concentrate (224M-15)
bottle of 1.0 mL predilute (224M-17)
vial of 1.0 mL concentrate (224M-16)
bottle of 7.0 mL predilute (224M-18)
Hersteller/Markenname
Cell Marque®
Konzentration
1.0-5.0 μg/mL (predilute)
25-125 μg/mL (concentrate)
Methode(n)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25-1:100
Isotyp
IgG1
Kontrolle
fibromatosis of breast
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Visualisierung
membranous, nuclear
Allgemeine Beschreibung
Beta-Catenin ist ein 92-kDa-Protein, das normalerweise im Zytoplasma der Zellen in der submembranösen Umgebung vorkommt. Dieses Protein steht mit E-Cadherin in Zusammenhang und kann essenziell für die Funktion von E-Cadherin sein. Mutationen im Beta-Canetin-Gen führen zur Kernakkumulation dieses Proteins. Eine Kernakkumulation dieses Proteins wurde in Fibromatoseläsionen der Brust und des Bauchs festgestellt, weshalb sie nützlich zum Differenzieren dieser Läsion von anderen Spindelzellläsionen ist, die an diesen Stellen auftreten können. Eine Kernakkumulation von Beta-Catenin wurde auch bei Kolorektalkarzinom festgestellt.
Qualität
IVD
IVD
IVD
RUO
Verlinkung
Beta-Catenin-positive Kontrollobjektträger, Produktnr. 224S, sind für den Einsatz in der Immunhistochemie (formalinfixierte Paraffinschnitte) erhältlich.
Physikalische Form
Lösung in Tris-Puffer, pH-Wert 7,3–7,7, mit 1 % BSA und <0,1 % Natriumazid
Angaben zur Herstellung
Laden Sie die für Ihre Produktcharge und Ihr Format geltende Gebrauchsanweisung herunterHinweis: Dies erfordert einen Schlüsselcode, der auf Ihrer Verpackung oder Ihrem Produktetikett angegeben ist.
Sonstige Hinweise
Den Technischen Kundendienst erreichen Sie unter: 800-665-7284 oder per E-Mail: [email protected]
Rechtliche Hinweise
Cell Marque is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
B A Alman et al.
The American journal of pathology, 151(2), 329-334 (1997-08-01)
Sporadic aggressive fibromatosis (also called desmoid tumor) is a monoclonal proliferation of spindle (fibrocyte-like) cells that is locally invasive but does not metastasize. A similarity to abdominal fibromatoses (desmoids) in familial adenomatous polyposis and a cytogenetic study showing partial deletion
Ejaz Butt et al.
F1000Research, 8, 613-613 (2019-05-02)
Background: Ependymomas are glial tumors derived from differentiated ependymal cells. In contrast to other types of brain tumors, histological grading is not a good prognostic marker for these tumors. In order to determine genomic changes in an anaplastic ependymoma, we
Elizabeth Montgomery et al.
The American journal of surgical pathology, 26(10), 1296-1301 (2002-10-03)
Although separating gastrointestinal stromal tumor (GIST) from mesenteric fibromatosis and sclerosing mesenteritis is clinically important, this distinction sometimes poses problems for practicing pathologists. In the STI571 (Gleevec, Imatinib) era, the problem may be further compounded when protocol-driven staining for CD117
Susan C Abraham et al.
Human pathology, 33(1), 39-46 (2002-02-02)
Fibromatoses of the breast are nonmetastasizing tumors, but can be infiltrative and locally recurrent. Breast fibromatoses are rare, and their specific genetic alterations have not been elucidated. However, their occasional occurrence in patients with familial adenomatous polyposis (FAP) and their
C Li et al.
The American journal of pathology, 153(3), 709-714 (1998-09-15)
Aggressive fibromatosis is a monoclonal proliferation of spindle (fibroblast-like) cells. A subset of lesions contain somatic truncating adenomatous polyposis coli (APC) gene mutations, and all of the lesions contain an elevated beta-catenin protein level. A major function of APC is
Artikel
Colorectal cancer is the third most common cancer in both men and women. An estimated 136,000 cases of colorectal cancer are expected to occur in 2016.