Merck
05-613
Anti-β-Catenin-Antikörper, Klon 2H4A7
clone 2H4A7, Upstate®, from mouse
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H4A7, monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
9
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2H4A7, monoclonal
species reactivity
rat, mouse, human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ctnnb1(12387)
General description
92 kDa
Immunogen
Fusionsprotein, das den Resten 1–100 von humanem β-Catenin entspricht
Application
Forschungskategorie
Epigenetik & Zellkernfunktion
Forschungsunterkategorie
Transkriptionsfaktoren
Weisen Sie β-Catenin, auch als Beta-Catenin bekannt, mit dem Anti-β-Catenin-Antikörper Klon 2H4A7 (monoklonaler Antikörper der Maus) nach, der in IP, WB und IHC funktioniert.
Biochem/physiol Actions
ββ-Catenin
Physical form
Format: Aufgereinigt
Protein-G-Chromatografie
Über Protein G aufgereinigtes IgG in Puffer mit 0,1 mol/l Tris-Glycin, pH-Wert 7,4, 0,15 mol/l NaCl, 0,05 % Natriumazid
Preparation Note
Bei 2–8 °C 2 Jahre haltbar
Analysis Note
Kontrolle
Positive Antigenkontrolle: Art.-Nr. 12-301, nichtstimuliertes A431-Zelllysat. 2,5 µl 2-Mercaptoethanol/100 µl Lysat zugeben und 5 Minuten einkochen, um das Präparat zu reduzieren. Jede Bahn für Minigele mit 20 µg reduziertem Lysat beladen.
Regelmäßig mittels Immunblot an RIPA-Lysaten von A431-, Maus-3T3/A31- oder Ratten-L6-Zellen beurteilt.
Other Notes
Ersetzt: 04-1002
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Still not finding the right product?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe, um Ihre Auswahl einzugrenzen
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Josiane Sancéau et al.
The Journal of biological chemistry, 278(38), 36537-36546 (2003-07-09)
Enhanced expression of (pro)matrix metalloproteinase-9 (MMP-9) is associated with human tumor invasion and/or metastasis. COH cells derived from a highly invasive and metastatic Ewing's sarcoma constitutively express proMMP-9. Transfection of a double stranded RNA that targets the MMP-9 mRNA into
A Bowen et al.
Biochemical and biophysical research communications, 479(4), 793-799 (2016-10-01)
The Wnt signalling pathway in beta-cells has been linked to the development of type 2 diabetes. Investigating the impact of a non-canonical Wnt ligand, Wnt4, on beta-cell function we found that in INS-1 cells, Wnt4 was able to completely block Wnt3a
Nandaraj Taye et al.
Matrix biology : journal of the International Society for Matrix Biology, 120, 24-42 (2023-05-16)
Myogenesis is the process that generates multinucleated contractile myofibers from muscle stem cells during skeletal muscle development and regeneration. Myogenesis is governed by myogenic regulatory transcription factors, including MYOD1. Here, we identified the secreted matricellular protein ADAMTS-like 2 (ADAMTSL2) as