Merck
19773
Sigma-Aldrich
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysin -monohydrochlorid
≥96% (TLC)
Synonym(e):
(S)-2-Amino-6-(dimethylamino)-hexansäure -hydrochlorid
Größe auswählen
100 MG
CHF 159.00
CHF 159.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 159.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N2O2 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
210.70
Beilstein:
5992298
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.28
CHF 159.00
Voraussichtliches Versanddatum10. Juni 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Nε,Nε-Dimethyl-L-lysin -monohydrochlorid, ≥96% (TLC)
Assay
≥96% (TLC)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]/D +11.5±1.0°, c = 1 in H2O
Farbe
white
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cl.CN(C)CCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N2O2.ClH/c1-10(2)6-4-3-5-7(9)8(11)12;/h7H,3-6,9H2,1-2H3,(H,11,12);1H/t7-;/m0./s1
InChIKey
CRNNIVHOUZQLSF-FJXQXJEOSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Metabolite found in various sources, like human urine[1], Salmonella typhimurium flagella[2],and amoeba actin[3].
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Epsilon-N-dimethyllysine in amoeba actin.
R R Weihing et al.
Nature, 227(5264), 1263-1264 (1970-09-19)
Isolation and identification of N-G,N-G- and N-G,N'-G-dimethyl-arginine, N-epsilon-mono-, di-, and trimethyllysine, and glucosylgalactosyl- and galactosyl-delta-hydroxylysine from human urine.
Y Kakimoto et al.
The Journal of biological chemistry, 245(21), 5751-5758 (1970-11-10)
Identification of episilon-N-methyllysine in Spirillum serpens flagella and of episilon-N-dimethyllysine in Salmonella typhimurium flagella.
A N Glazer et al.
Biochimica et biophysica acta, 188(1), 164-165 (1969-08-12)