30312
Nα-Methyl-L-lysin -monohydrochlorid
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
(S)-6-Amino-2-(methylamino)-hexansäure -hydrochlorid, N-Me-Lys-OH · HCl
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]/D 27.5±1.5°, c = 0.1 in 1 M HCl
SMILES String
Cl.CN[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.ClH/c1-9-6(7(10)11)4-2-3-5-8;/h6,9H,2-5,8H2,1H3,(H,10,11);1H/t6-;/m0./s1
InChIKey
LWUKQYOOMILVOV-RGMNGODLSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable