Fortfahren mit
D4268
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride
≥98% (TLC), powder, NOS inhibitor
Synonym(e):
asym-Dimethylarginine, ADMA
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 193.00
50 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 717.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H18N4O2 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
275.18
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
CHF 193.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CN(C)C(=N)NCCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C8H18N4O2.2ClH/c1-12(2)8(10)11-5-3-4-6(9)7(13)14;;/h6H,3-5,9H2,1-2H3,(H2,10,11)(H,13,14);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI key
SYLNVYJOPZWPJI-ILKKLZGPSA-N
General description
NG,NG-Dimethylarginine dihydrochloride is a methylated arginine derivative, which is produced by the liver. It is linked to liver cirrhosis, alcoholic hepatitis and acute liver failure (ALF).
Application
NG,NG- Dimethylarginine dihydrochloride has been used:
  • to study its effects on cardiovascular activities in rostral ventrolateral medulla (RVLM) in rats
  • as a standard for measuring L-arginine and dimethylarginines
  • to study its effects on hepatic deterioration
Biochem/physiol Actions
Reversible inhibitor of nitric oxide synthetase in vivo and in vitro.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D0390311204SMB00938
description
-
description
≥99% (TLC)
description
Cell permeable. Endogenous inhibitor of nitric oxide synthesis in vitro and in vivo. Does not exhibit any significant inhibitory effect on NOS activity.
description
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
methanol: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL
solubility
-
Gene Information
human ... NOS1(4842), NOS2(4843), NOS2B(201288), NOS2C(645740), NOS3(4846)
Gene Information
-
Gene Information
-
Gene Information
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)