Fortfahren mit
32670
4′,6-Diamidin-2-phenylindol -dihydrochlorid
suitable for fluorescence, BioReagent, ≥95.0% (HPLC)
4′,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride
Synonym(e):
2-(4-Amidinophenyl)-6-indolcarbamidin -dihydrochlorid, DAPI -dihydrochlorid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 113.00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 359.00
CHF 305.15
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H15N5 · 2HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
350.25
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-186-7
Beilstein/REAXYS Number:
4894417
MDL number:
CHF 113.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
form
powder
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex), λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA
suitability
suitable for fluorescence
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(cc1)-c2cc3ccc(cc3[nH]2)C(N)=N
InChI
1S/C16H15N5.2ClH/c17-15(18)10-3-1-9(2-4-10)13-7-11-5-6-12(16(19)20)8-14(11)21-13;;/h1-8,21H,(H3,17,18)(H3,19,20);2*1H
InChI key
FPNZBYLXNYPRLR-UHFFFAOYSA-N
Application
DAPI ist um ein Vielfaches empfindlicher als Ethidiumbromid zur DNA-Färbung in Agarosegelen. Es kann für sogenanntes Photo-Footprinting von DNA verwendet werden, zum Nachweis gebundener Sonden in Blotting-Anwendungen durch gezielte Visualisierung des doppelsträngigen Komplexes, als auch um Änderungen in der DNA zu untersuchen und um den DNA-Gehalt während der Apoptose mittels Durchflusszytometrie zu bestimmen. DAPI-Färbung ist eine sensitive und spezifische Nachweismethode für Mykoplasmen.
DAPI ist um ein Vielfaches sensitiver als Ethidiumbromid für die Färbung von DNA in Agarosegelen.
Biochem/physiol Actions
Cell permeable fluorescent minor groove-binding probe for DNA. Binds to the minor groove of double-stranded DNA (preferentially to AT rich DNA), forming a stable complex which fluoresces approximately 20 times greater than DAPI alone.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
MBD002010236276001MBD0015
DAPI 4′,6-Diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride
Roche
10236276001
DAPI
suitability
suitable for fluorescence
suitability
suitable for nucleic acid staining
suitability
-
suitability
suitable for nucleic acid staining
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 374 nm; λem 461 nm in 10 mM Tris; 1 mM EDTA; pH 8.0; DNA, λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
fluorescence
λex 340 nm; λem 488 nm (nur DAPI), λex 364 nm; λem 454 nm (DAPI-DNA-Komplex)
form
powder
form
liquid
form
powder
form
liquid
solubility
DMF: soluble, H2O: soluble
solubility
-
solubility
-
solubility
water: soluble
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
200
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
-
assay
>90%
assay
-
Still not finding the right product?
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  2. What concentration of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670, is used to as a nuclear counterstain for tissue sections?
    1 answer
    1. Following fluorescent staining of the cells, DAPI is added to the mounting media at 2 μg/ml.
      Helpful?
  3. What concentration of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670, is used to as a nuclear stain for cultured cells?
    1 answer
    1. Use DAPI at 0.1 microgram per mL in phosphate buffered saline (PBS) to incubate with monolayer cultured cells for 15-30 minutes at 30°C.  Immediately examine with a fluorescence microscope.
      Helpful?
  4. How can I store solutions of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670?
    1 answer
    1. At 1 mg/mL, the solutions are stable in the dark at 2-8 °C for several weeks. For long-term storage, the solutions can be divided into aliquots and stored frozen at -20°C
      Helpful?
  5. How can I make a solution of 4´,6-Diamidino-2-phenylindole dihydrochloride (DAPI), Product 32670?
    1 answer
    1. DAPI is soluble in water (10 mg/mL) with heat or sonication as necessary. It is insoluble in PBS even at 1 mg/ml.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review