Merck
0711500
Sigma-Aldrich
Pentafluorphenylbenzoat
≥98.0% (HPLC)
Synonym(e):
BzOPfp, Pentafluorphenyl-benzoat
Größe auswählen
10 G
CHF 401.00
100 G
CHF 3’020.00
CHF 401.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 G
CHF 401.00
100 G
CHF 3’020.00
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CO2C6F5
Molekulargewicht:
288.17
Beilstein:
2299215
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352201
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.28
CHF 401.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥98.0% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
73-74 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
Fc1c(F)c(F)c(OC(=O)c2ccccc2)c(F)c1F
InChI
1S/C13H5F5O2/c14-7-8(15)10(17)12(11(18)9(7)16)20-13(19)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
WZPWTXZSQHIABL-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Aktiver Ester für die selektive Benzoylierung von Aminogruppen[1]
Sonstige Hinweise
Derzeit ausschliesslich in Europa erhältlich.
Piktogramme
Environment
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
J. Igolen, C. Morin
The Journal of Organic Chemistry, 45, 4802-4802 (1980)