Fortfahren mit
SML0342
TFM-4AS-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(4aR,6aS,7S,11aR)-1,4a,6a-Trimethyl-2-oxo-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]-2,4a,4b,5,6,6a,7,8,9,9a,9b,10,11,11atetradecahydro-1H-indeno[5,4-f]quinoline-7-carboxamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 148.00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C27H33F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
474.56
UNSPSC Code:
51111800
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
CHF 148.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: >5 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN1[C@@H]2CC[C@@H]3[C@@H]4CC[C@H](C(=O)Nc5ccccc5C(F)(F)F)[C@@]4(C)CC[C@@H]3[C@@]2(C)C=CC1=O
InChI
1S/C27H33F3N2O2/c1-25-14-12-18-16(8-11-22-26(18,2)15-13-23(33)32(22)3)17(25)9-10-20(25)24(34)31-21-7-5-4-6-19(21)27(28,29)30/h4-7,13,15-18,20,22H,8-12,14H2,1-3H3,(H,31,34)/t16-,17+,18+,20-,22-,25+,26-/m1/s1
InChI key
YFBLEKKYWFJKBP-HNXMFXTHSA-N
Biochem/physiol Actions
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator) and partial agonist of AR.
TFM-4AS-1 is a potent SARM (Selective Androgen Receptor Modulator). TFM-4AS-1 is a partial agonist of AR. The compound promotes the buildup of bone and muscle mass while having reduced effects on reproductive organs and sebaceous glands. The compound also is an inhibitor of rat 5 α-reductase enzymes type I (2 nM) and type 2 (3 nM).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SML0481SML1886SML1340
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 25 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)