04632
N-Methyl-L-tyrosin
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-3-(4-Hydroxyphenyl)-2-(methylamino)-propionsäure, N-Me-Tyr-OH, Surinamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder or crystals
Optische Aktivität
[α]/D +16.0±1.0°, c = 1 in 1 M HCl
Zusammensetzung
carbon, 60.7-62.3%
nitrogen, 6.9-7.5%
Farbe
colorless to white
Anwendung(en)
cell analysis
SMILES String
CN[C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c1-11-9(10(13)14)6-7-2-4-8(12)5-3-7/h2-5,9,11-12H,6H2,1H3,(H,13,14)/t9-/m0/s1
InChIKey
AXDLCFOOGCNDST-VIFPVBQESA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable