Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 438.00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13NO4 H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
229.23
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
3-Methoxy-L-Tyrosin Monohydrat, powder
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
application(s)
detection
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(C[C@H](N)C(O)=O)ccc1O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-15-9-5-6(2-3-8(9)12)4-7(11)10(13)14/h2-3,5,7,12H,4,11H2,1H3,(H,13,14)/t7-/m0/s1
InChI key
PFDUUKDQEHURQC-ZETCQYMHSA-N
Biochem/physiol Actions
3-Methoxy-L-Tyrosin ist ein Metabolit von L-Dopa.
Der Hauptmetabolit von L-DOPA über die Catechol-O-Methyltransferase (COMT). 3-Methoxy-L-Tyrosin ist weder ein Substrat für die L-Aminosäure-Decarboxylase-Aktivität noch ein Inhibitor derselben. Die Hemmung von COMT verstärkt die Anti-Parkinson-Aktivität von L-DOPA.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?