SMB00019
N-Acetyltyramine
≥95% (LC/MS-ELSD)
Synonym(e):
N-(2-(4-Hydroxyphenyl)ethyl)acetamide, N-(p-Hydroxyphenethyl)acetamide, N-Acetyl tyramine
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (LC/MS-ELSD)
Form
solid
Anwendung(en)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C10H13NO2/c1-8(12)11-7-6-9-2-4-10(13)5-3-9/h2-5,13H,6-7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
ATDWJOOPFDQZNK-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable