Merck
04394
Sigma-Aldrich
Peroxidase, Nitrospira sp., rekombinant
≥10.0 U/g
Größe auswählen
10 MG
CHF 76.70
CHF 76.70
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 MG
CHF 76.70
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 76.70
Voraussichtliches Versanddatum04. Mai 2025
Biologische Quelle
bacterial (Nitrospira spp.)
Qualitätsniveau
Spezifische Aktivität
≥10.0 U/g
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O+H2]O[O-]
InChI
1S/H2O3/c1-3-2/h1-2H
InChIKey
JSPLKZUTYZBBKA-UHFFFAOYSA-N
Einheitendefinition
1 Unit corresponds to the amount which oxidizes 1 μmol of ABTS per minute at 25°C and pH 5.0
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)