Merck
01640
Sigma-Aldrich
Acridin
BioReagent, suitable for fluorescence, ≥97.0% (HPLC)
Größe auswählen
1 G
CHF 63.30
10 G
CHF 149.00
CHF 63.30
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 63.30
10 G
CHF 149.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9N
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
179.22
Beilstein:
120200
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12171500
eCl@ss:
39210107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.32
CHF 63.30
Voraussichtliches Versanddatum28. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktlinie
BioReagent
Qualitätsniveau
Assay
≥97.0% (HPLC)
bp
346 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
106-111 °C
107-110 °C (lit.)
Löslichkeit
ethanol: 0.5 g/10 mL, clear (hot)
carbon disulfide: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
hydrocarbons: soluble
Fluoreszenz
λex 360 nm; λem 417 nm in ethanol
Eignung
suitable for fluorescence
SMILES String
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
InChIKey
DZBUGLKDJFMEHC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Die Fluoreszenzintensität, Fluoreszenzquantenausbeute, Zerfallszeit und die Lebensdauer sind vom Lösungsmittel abhängig. Zum Beispiel variiert die Fluoreszenzintensität von mäßig stark in wässrigen Lösungen bis sehr schwach in Kohlenwasserstoff-Lösungsmitteln. Darüber hinaus wurde nachgewiesen, dass die Quantenausbeute mit sinkender Temperatur für alle Lösungsmittel zunimmt.[1]
Hinweis zur Analyse
Zusätzlich zum Emissionsmaximum bei 417 nm sind Nebenmaxima bei 435, 400 und 460 nm vorhanden.
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
J S Plested et al.
Infection and immunity, 69(5), 3203-3213 (2001-04-09)
A recently described flow cytometric opsonophagocytic assay (OPA) was adapted to quantify the functional activity of serum antibodies specifically directed against serogroup B inner core lipopolysaccharide (LPS) of Neisseria meningitidis. The percentage of human peripheral polymorphonuclear leukocytes and monocytes (PMNms)
Subnanosecond Time-Resolved Fluorescence of Acridine in Solution
Diverdi, L. A., and Topp, M. R.
The Journal of Physical Chemistry, 88, 3447-3447 (1984)
Ulrike K Buchwald et al.
PloS one, 9(12), e116268-e116268 (2014-12-31)
The identification of Mycobacterium-tuberculosis (Mtb) infected individuals remains a challenge due to an insufficient understanding of immune responses detected with the current diagnostic tests for latent tuberculosis i.e. the tuberculin skin test (TST) or IFN-γ release assays (IGRAs) and an
Yoshiki Kobayashi et al.
Respiratory research, 17, 30-30 (2016-03-26)
We have recently reported that protein phosphate 2A (PP2A) inactivation resulted in increased phosphorylation of the mitogen-activated protein kinase (MAPK) c-Jun N-terminal kinase 1 (JNK1) and glucocorticoid receptors (GR) at Ser(226), thereby reducing GR nuclear translocation and causing corticosteroid insensitivity
Edward Greenfield et al.
eLife, 3 (2014-12-11)
The Reproducibility Project: Cancer Biology seeks to address growing concerns about reproducibility in scientific research by conducting replications of 50 papers in the field of cancer biology published between 2010 and 2012. This Registered Report describes the proposed replication plan