Fortfahren mit
A6014
Acridinorange Hemi-(zinkchlorid) (Salz)
For nucleic acid staining in cells or gels
Synonym(e):
3,6-Bis-(dimethylamino)-acridin-hydrochlorid Zinkchlorid Doppelsalz, 3,6-Bis-(dimethylamino)-acridinium-chlorid Hemi-(zinkchlorid) (Salz), Basic Orange 14
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 99.70
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 232.00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 1'800.00
CHF 1'530.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C17H20ClN3 · HCl · 1/2ZnCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
369.96
EC Number:
233-353-6
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
46005
Beilstein/REAXYS Number:
3734978
CHF 99.70
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
product line
BioReagent
form
powder
composition
Dye content, ~80%
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
solubility
ethanol: 2 mg/mL, 4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME)), water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.)
suitability
suitable for flow cytometry, suitable for microscopy
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl[H].Cl[H].Cl[Zn]Cl.CN(C)c1ccc2cc3ccc(cc3nc2c1)N(C)C.CN(C)c4ccc5cc6ccc(cc6nc5c4)N(C)C
InChI
1S/2C17H19N3.4ClH.Zn/c2*1-19(2)14-7-5-12-9-13-6-8-15(20(3)4)11-17(13)18-16(12)10-14;;;;;/h2*5-11H,1-4H3;4*1H;/q;;;;;;+2/p-2
InChI key
RAHGLSRJKRXOSY-UHFFFAOYSA-L
General description
Acridine orange is a metachromatic fluorescent cationic dye that permeates the cell membrane and intercalates DNA and RNA. It allows for visual detection of nucleic acids on agarose and polyacrylamide gels.
Application
Acridinorange, ein zelldurchdringender metachromatischer fluoreszierender kationischer Farbstoff, der DNA und RNA interkaliert, wird in der Fluoreszenz- und Epifluoreszenzmikroskopie verwendet. Der Acridinorange-Farbstoff wurde verwendet, um den Mitochondrien- und Lysosomen-Gehalt mittels Durchflusszytometrie zu analysieren, um Multidrug-Resistenz zu charakterisieren und um Veränderungen in der mitochondrialen Masse während der Apoptose in Ratten-Thymozyten zu messen.
Suitable for
  • detection of nucleic acids separated by gel electrophoresis
  • fluorescence and epifluorescence microscopy
  • analysis of mitochondria and lysosomes by flow cytometry
  • DNA staining in apoptosis studies
Biochem/physiol Actions
Acridine orange intercalates into the nucleic acids of double helix and is detectable as green fluorescence at 530 nm. It binds electrostatically to the phosphate groups in single stranded nucleic acids and is detectable at red fluorescence at 640 nm.
Features and Benefits
  • 120 microM of acridine orange detects 25-50 ng of purified DNA per band in gels
  • differential staining of single- and double-stranded polynucleotides
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
235474158550318337
description
For nucleic acid staining in cells or gels
description
Dye content 75 %
description
Dye content 85 %
description
≥98% (HPLC)
suitability
suitable for flow cytometry, suitable for microscopy
suitability
-
suitability
-
suitability
-
technique(s)
nucleic acid detection: suitable
technique(s)
microbe id | staining: suitable
technique(s)
-
technique(s)
microbe id | staining: suitable
solubility
water: 6 mg/mL (Forms a clear, dark orange or amber solution at 1mg/mL.), ethanol: 2 mg/mL, 4 mg/mL (2-methoxyethanol (EGME))
solubility
1 M HCl: 1 mg/mL, clear
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, orange to very deep orange
solubility
H2O: 0.1%, clear, orange to red
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Muta. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Is product A6014, Acridine Orange hemi(zinc chloride) salt, used for sperm chromatin structure assay (SCSA) and sperm DNA structure assay?
    1 answer
    1. This product has not been specifically tested for suitability in SCSA and sperm DNA structure assays. However, there are a number of publications that have used this product for such applications. A thorough review of the literature is recommended. Please see the link below to review one such publication:
      https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0188440901003289